CLS3965100
Pyrex® aseptic filling bell
hose outlet O.D. 12.7 mm
Sinónimos:
Corning® 3965
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
descripción
For use with bottles
fabricante / nombre comercial
Corning 3965-100
D.E. × Al
109 mm × 140 mm
salida de la manguera D.E.
12.7 mm
Descripción general
For aseptic filling of vessels. Rubber tubing is attached to the top of the tubulation while the receiving vessel is placed inside the bell.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)