CLS3950
Corning® PYREX® borosilicate glass fiber (BGF) filter discs 8 μm pore size
borosilicate glass fiber (BGF), pore size 8 μm
Sinónimos:
lab equipment accessory
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Pyrex® fiber glass wool, borosilicate glass fiber (BGF), pore size 8 μm
Materiales
borosilicate glass fiber (BGF)
Agency
suitable for EPA 1613
esterilidad
non-sterile
envase
box of 454 g 1box = 2 x 227g bags
fabricante / nombre comercial
Corning 3950
diám. × L
2 in. × 22 ft
tamaño de poro
8 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
Supplied as a 2 in. diameter x 22 ft long piece.
Características y beneficios
- Pyrex® fiber glass wool, pore size 8 μm is made of borosilicate glass fiber (BGF).
- Designed for use in heating mantles, hot plate heating, oven and microwave.
- May be autoclaved.
- Not applicable for vacuum or pressure applications.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.