Merck
CDS005081
Sigma-Aldrich
5-bromo-2-methylbenzo[d]oxazole
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrNO
Peso molecular:
212.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
cadena SMILES
Cc1nc2cc(Br)ccc2o1