Merck
CBR01175
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-methylthiourea
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
180.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
cadena SMILES
CN(Cc1ccccc1)C(N)=S
InChI
1S/C9H12N2S/c1-11(9(10)12)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H2,10,12)
Clave InChI
VGECWZHYDMFANY-UHFFFAOYSA-N