C97601
Cyclododecene, mixture of cis and trans
96%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
232-245 °C (lit.)
densidad
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCCCCC=CCCCC1
InChI
1S/C12H22/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2H,3-12H2/b2-1-
Clave InChI
HYPABJGVBDSCIT-UPHRSURJSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?