Merck
C97458
Sigma-Aldrich
Cyclododecanone
≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
C12H22(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
182.30
Beilstein:
508621
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥99%
bp
85 °C/1 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
densidad
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2
Clave InChI
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
118 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Chao Qiu et al.
Carbohydrate polymers, 182, 75-80 (2017-12-28)
In comparison with natural α- and β-cyclodextrin (CD), γ-CD has attracted much attention due to their large hydrophobic cavities, high water solubility, and bioavailability. However, the production of γ-CD is still rather expensive and time-consuming. To overcome the high cost