Merck
C71009
Sigma-Aldrich
3-Chlorostyrene
98%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as stabilizer
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHC6H4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
138.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
98%
formulario
liquid
contiene
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.562 (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
Clave InChI
BOVQCIDBZXNFEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Leire Ruiz-Rubio et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(1) (2019-01-10)
Polymeric thin films patterned with honeycomb structures were prepared from poly(x-chlorostyrene) and statistical poly(x-chlorostyrene-co-styrene) copolymers by static breath figure method. Each polymeric sample was synthesized by free radical polymerization and its solution in tetrahydrofuran cast on glass wafers under 90%