C62433
3-Chloro-2-norbornanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
144.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
100 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC1[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=O
InChI
1S/C7H9ClO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9/h4-6H,1-3H2/t4-,5+,6?/m1/s1
Clave InChI
PQRKEKMZLKKQOP-XSYQQOMZSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?