C58150
2-Chloro-5-nitroaniline
98%
Sinónimos:
2-Amino-1-chloro-4-nitrobenzene
About This Item
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
118-120 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(ccc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,8H2
Clave InChI
KWIXNFOTNVKIGM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?