Merck
C32801
Sigma-Aldrich
2-Chlorocyclopentanone
contains 0.2% calcium carbonate as stabilizer, 98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC5H7(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
118.56
Beilstein:
1098899
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
98%
formulario
liquid
contiene
0.2% calcium carbonate as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
72-74 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1CCCC1=O
InChI
1S/C5H7ClO/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4H,1-3H2
Clave InChI
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter