Merck
C29207
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyl acetate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COO(CH2)4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
150.60
Beilstein:
1749681
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
92 °C/22 mmHg (lit.)
densidad
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OCCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
Clave InChI
PYLDCZJUHYVOAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup