C27808
(3-Chlorophenyl)acetonitrile
99%
Sinónimos:
3-Chlorobenzyl cyanide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.544 (lit.)
bp
134-136 °C/10 mmHg (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
densidad
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
Clave InChI
GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?