Merck
C25805
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzotrichloride
98%
Sinónimos:
α,α,α,4-Tetrachlorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
229.92
Beilstein:
1866549
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.572 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
densidad
1.495 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C(Cl)(Cl)Cl
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Determination of the MPEL for alpha, alpha, alpha-trichloro-4-chlorotoluene in the air of work areas].
A I Khalepo et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (6)(6), 41-43 (1984-06-01)