BR781742
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, black
Sinónimos:
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black wells
flat bottom
polystyrene
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781742
tamaño
100 μL
384 wells
volumen de trabajo
100 μL
color
black
tipo de unión
high binding surface