BR781311
BRAND® PCR tubes
capacity 0.5 mL, pink tube, individual, attached flat cap
Sinónimos:
PCR, PCR Tubes, Tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
conical bottom
flat cap
pink cap
pink tube
polypropylene cap
polypropylene tube
descripción
thin-walled
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
individual, attached flat cap
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781311
técnicas
PCR: suitable
capacidad
0.5 mL