Documentos clave
BR62010
BRAND® PFA sample jar with screw cap
capacity 60 mL
Sinónimos:
Jars, PFA
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiales
PFA
fabricante / nombre comercial
BRAND 62010
capacidad
60 mL
Adaptador
GL 40
Descripción general
For sample collection, transport and storage. PFA screw cap with molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstand temperatures from -200 °C to 260 °C.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)