BR23838
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
50 mL, SILBERBRAND
Sinónimos:
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Productos recomendados
Materiales
amber AR-Glass
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 23838
intervalo de medida
50 mL
bureta L
635 mm
volumen
50 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)