BR23768
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 50 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Sinónimos:
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
Productos recomendados
Materiales
AR-Glass
Características
Schellbach stripe
graduated in white
fabricante / nombre comercial
BRAND 23768
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
botella tamaño
1000 mL
bureta tamaño
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG