BR130426
BRAND® square bottle with tamper-proof screw cap, PE-HD
capacity 2500 mL, wide-neck
Sinónimos:
Bottles, Plastics, Square bottles
About This Item
Materiales
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
square bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
wide-neck
Junta
Joints threaded neck (GL80)
Características
with cap
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 130426
L × Al
112 mm × 258 mm
capacidad
2500 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)