BMSP7700T10M
10 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
Sinónimos:
Pipette Tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
Materiales
colorless
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific P7700-T10M
volumen máximo
10 mL
intervalo de volumen
1-10 mL
volumen
10 mL
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Bulk pack of loose 10ml Pipette Tips.
Otras notas
Browse all pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)