Documentos
BMSD1133G
Benchmark Bulk Garnet Shards
acid washed
Sinónimos:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiales
(Garnet shards)
envase
pkg of 250 g
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific D1133-G
compatibilidad
BeadBug and BeadBlaster
Descripción general
Loose, bulk garnet shards, acid washed for homogenization
Aplicación
bead, homogenization, lysis, garnet, shard, TriplePure, BeadBug, BeadBlaster
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3