BMSC1005T5
Benchmark Centrifuge Tube
capacity 5 mL, non-sterile
About This Item
Materiales
clear polypropylene tube (glass)
conical bottom
Junta
joint neck thread push fit
joint threaded cap push fit
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 200 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific C1005-T5
capacidad
5 mL
tubo diám.
16 mm
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)