BAF378740010
SP Bel-Art® Sterileware™ Powder Thief
capacity × L 10 mL (0.34 oz) × 19.75 in. (50 cm), pack of 20 ea (individually wrapped)
Sinónimos:
sampler
About This Item
Productos recomendados
Materiales
high-density polyethylene
envase
pack of 20 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37874-0010
capacity × L
10 mL (0.34 oz) × 19.75 in. (50 cm)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High density polyethylene (HDPE) thief heat sealed in individual polyethylene bag
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)