B89507
2-(Butylamino)ethanethiol
97%
Sinónimos:
2-(Butylamino)ethane-1-thiol, 2-n-Butylaminoethanethiol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4711 (lit.)
bp
112-115 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCNCCS
InChI
1S/C6H15NS/c1-2-3-4-7-5-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3
Clave InChI
OUMFAUYLXGTBCX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Photocatalytic oxidation of VX simulant 2-(butylamino)ethanethiol.: This paper investigates the photocatalytic oxidation of 2-(Butylamino)ethanethiol, a simulant for the nerve agent VX. The findings indicate that photocatalytic processes can effectively degrade sulfur-containing compounds, suggesting applications in decontamination and hazardous material management. This research provides insights into the environmental remediation of toxic chemical agents (Vorontsov et al., 2004).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)