B88985
Butylamine
99%
Sinónimos:
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
68 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99%
temp. de autoignición
594 °F
lim. expl.
9.8 %
disponibilidad
available only in EU
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
densidad
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
Clave InChI
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?