Merck
B18006
Sigma-Aldrich
α,α-Dimethylbenzenepropanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH2C(CH3)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
164.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
bp
144 °C/85 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
densidad
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3
Clave InChI
YXVSKJDFNJFXAJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup