Merck
ALD01730
Sigma-Aldrich
3-methyl-2-(methylphenyl-1-ylamino)butan-1-ol
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCC(C)(C)NC1=CC=CC=C1C
InChI
1S/C12H19NO/c1-10-6-4-5-7-11(10)13-12(2,3)8-9-14/h4-7,13-14H,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
QNYAMNLTWVXKEX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Traditionally challenging to access, this hindered amine provides a chemically differentiated building block for organic synthesis and medicinal chemistry, specifically for preparation of drug candidates containing hindered amine motifs. Additionally, this and over 80 other sterically hindered secondary amines in the Sigma-Aldrich portfolio provide structurally distinct screening compounds. Screen several through Aldrich Market Select. This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)