ALD01704
N-(3-((2,3-dimethylbutan-2-yl)amino)phenyl)acetamide
About This Item
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C(C)C)NC1=CC(NC(C)=O)=CC=C1
InChI
1S/C14H22N2O/c1-10(2)14(4,5)16-13-8-6-7-12(9-13)15-11(3)17/h6-10,16H,1-5H3,(H,15,17)
Clave InChI
WTBAIMSDLDDWSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)