ALD01682
4-bromo-N-(tert-pentyl)aniline
About This Item
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC1=CC=C(NC(C)(CC)C)C=C1
InChI
1S/C11H16BrN/c1-4-11(2,3)13-10-7-5-9(12)6-8-10/h5-8,13H,4H2,1-3H3
Clave InChI
ZLDOENSAPDMGFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)