ALD01656
4-methoxy-N-(2,4,4-trimethyl pentan-2-yl)aniline
About This Item
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)NC1=CC=C(OC)C=C1
InChI
1S/C15H25NO/c1-14(2,3)11-15(4,5)16-12-7-9-13(17-6)10-8-12/h7-10,16H,11H2,1-6H3
Clave InChI
JOFXLHOWPPAMKB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)