Merck
ALD00594
Sigma-Aldrich
2-Hydroxynicotinaldehyde
97%
Sinónimos:
2-Hydroxy-pyridine-3-carbaldehyde, TDG4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
123.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
223 °C
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-4-5-2-1-3-7-6(5)9/h1-4H,(H,7,9)
Clave InChI
DNTYEVWEOFZXFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This reagent was used as a catalytic transient directing group by Jin-Quan Yu′s lab for Pd(II)-catalyzed γ-C(sp3)-H arylation to couple free primary amines with aryl iodides. Reactions included Pd(OAc)2 683124 and low catalyst and directing group loading.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.