ALD00570
1-((4-(Trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane
racemic version, 95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11F3O2S
Peso molecular:
276.27
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
Categorías relacionadas
Aplicación
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclopentane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers for the “any-stage” installation of small, strained ring systems.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)