ALD00422
2-Formylphenyl sulfofluoridate
About This Item
Productos recomendados
descripción
Fp: >230°F
Nivel de calidad
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5086
densidad
1.4545 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
O=S(OC1=C(C=O)C=CC=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H5FO4S/c8-13(10,11)12-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
Clave InChI
SUOCJDDQQKVIKZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available