Merck
ALD00290
Sigma-Aldrich
Sodium 2,2-dimethylpropylsulfinate
Sinónimos:
DMPS-Na
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NaO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
158.19
Código UNSPSC:
41106514
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
>200 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)CS(O[Na])=O
InChI
1S/C5H12O2S.Na/c1-5(2,3)4-8(6)7;/h4H2,1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clave InChI
KLBOBKWDKHOXNX-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.