ALD00084
2-Nitro-α-toluenesulfonyl fluoride
Sinónimos:
2-Nitro-α-toluenesulfonyl fluoride
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
cadena SMILES
O=S(CC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)(F)=O
InChI
1S/C7H6FNO4S/c8-14(12,13)5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
Clave InChI
GVMXMZRIMPJDBZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)