Merck
ALD00032
Sigma-Aldrich
1-(Oxazolo[4,5-b]pyridin-2-yl)-6-phenylhexan-1-one
Sinónimos:
1-(Oxazolo[4,5-b]pyridin-2-yl)-1-oxo-6-phenylhexane, 1-Oxazolo[4,5-b]pyridin-2-yl-6-phenyl-1-hexanone, OL-100
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
294.35
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C1=NC2=C(C=CC=N2)O1)CCCCCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/2C18H18N2O2/c2*21-15(18-20-17-16(22-18)12-7-13-19-17)11-6-2-5-10-14-8-3-1-4-9-14/h2*1,3-4,7-9,12-13H,2,5-6,10-11H2
Clave InChI
LFAKEBRRAYWLPI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Inhibitor of Fatty acid amide hydrolase (FAAH); a serine hydrolase resposible for the transformation of anandamide to arachidonic acid
Exceptionally potent inhibitors of fatty acid amide hydrolase: The enzyme responsible for degradation of endogenous oleamide and anandamide
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.