A9584
N-Acetoxy-N-acetyl-4-chlorobenzenesulfonamide
≥98%
Sinónimos:
O-Acetyl-N-(4-chlorophenylsulfonyl)acethydroxamic acid, HOPO
About This Item
Ensayo
≥98%
Formulario
flakes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)ON(C(C)=O)S(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H10ClNO5S/c1-7(13)12(17-8(2)14)18(15,16)10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
GWYBSWWLKXEDLB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)