Merck
A91000
Sigma-Aldrich
Anthrarobin
technical grade, 85%
Sinónimos:
1,2,10-Anthracenetriol, Desoxyalizarin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
226.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Análisis
85%
mp
218 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc2c(O)c3ccccc3cc2c1O
InChI
1S/C14H10O3/c15-12-6-5-10-11(14(12)17)7-8-3-1-2-4-9(8)13(10)16/h1-7,15-17H
Clave InChI
TZIQWQARHPGHIG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Allergic contact dermatitis from anthrarobin.
R Keller-Melchior et al.
Contact dermatitis, 33(5), 361-361 (1995-11-01)
A Krebs et al.
The British journal of dermatology, 105 Suppl 20, 6-11 (1981-08-01)
In the investigations of Krebs and Schaltegger between 1964 and 1972 on the structure specificity of the antipsoriatic anthrones it could be shown that at least a 1-hydroxy-9-anthrone is necessary for their efficacy. This structure was then called "minimum structure