A90403
Anthraquinone-1,5-disulfonic acid disodium salt hydrate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H6Na2O8S2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
412.30 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2C(=O)c3c(cccc3S([O-])(=O)=O)C(=O)c12
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)