Merck
A59603
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-iodobenzoic acid
97%
Sinónimos:
5-Iodoanthranilic acid
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(I)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
263.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
powder, crystals or chunks
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
yellow to brown
mp
219-221 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1ccc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3