Merck
A51203
Sigma-Aldrich
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11N3
Número de CAS:
Peso molecular:
161.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
eCl@ss:
32151902
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
powder or crystals
mp
220-223 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cc1cc2nc(N)[nH]c2cc1C
InChI
1S/C9H11N3/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)12-9(10)11-7/h3-4H,1-2H3,(H3,10,11,12)
Clave InChI
YPFQISHSXCFZMU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)