A47052
6-Aminochrysene
95%
Sinónimos:
6-Chrysenamine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
solid
mp
209-211 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C18H13N/c19-18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11H,19H2
Clave InChI
KIVUHCNVDWYUNP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable