A22602
2-Acetylthiophene
98%
Sinónimos:
Methyl-2-thienyl ketone
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.565 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
densidad
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C