A1401
2-Acetamidoacrylic acid
99%
Sinónimos:
N-Acetyldehydroalanine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
99%
formulario
powder
mp
185-186 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)NC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h1H2,2H3,(H,6,7)(H,8,9)
Clave InChI
UFDFFEMHDKXMBG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable