Merck
96170
Sigma-Aldrich
Z-Gly-NH2
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
Z-glycinamide
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OOCNHCH2CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.21
Beilstein:
2054564
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥99.0% (HPLC)
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
136-139 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-9(13)6-12-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,11,13)(H,12,14)
Clave InChI
HQYMUNCIMNFLDT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable