Merck
96085
Sigma-Aldrich
Z-Dap-OH
≥98.0% (NT)
Sinónimos:
Nα-Z-L-2,3-Diaminopropionic acid, Z-Dpr-OH
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
238.24
Beilstein:
4486950
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥98.0% (NT)
formulario
crystals
actividad óptica
[α]20/D −39±1°, c = 1% in 1 M HCl
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~240 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clave InChI
FOXRXVSTFGNURG-VIFPVBQESA-N
Otras notas
Important building block for the synthesis of peptides containing DAP residues, e.g. bleomycins, edeines, tuberactinomycins
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C. Mendre et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5429-5429 (1994)
S Shinagawa et al.
Journal of medicinal chemistry, 30(8), 1458-1463 (1987-08-01)
Emericedins A, B, and C, new betaines having inhibitory activity of long chain fatty acid oxidation, were isolated from the culture broth of Emericella quadrilineata IFO 5859. Their structures were determined by spectroscopic analyses as (R)-3-(acylamino)-4-(trimethylammonio)butyrate (acyl: A, acetyl; B
Y. Funabashi et al.
Tetrahedron, 49, 13-13 (1993)