Merck
96018
Sigma-Aldrich
Z-Tyr(Bzl)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Z-O-benzyl-L-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H23NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
405.44
Beilstein:
3178475
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (TLC)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)NC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C24H23NO5/c26-23(27)22(25-24(28)30-17-20-9-5-2-6-10-20)15-18-11-13-21(14-12-18)29-16-19-7-3-1-4-8-19/h1-14,22H,15-17H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
Clave InChI
IPAODWFPTVIUSZ-QFIPXVFZSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chloé Guilbaud-Chéreau et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(14), 13147-13157 (2019-03-14)
Molecular gels formed by the self-assembly of low-molecular-weight gelators have received increasing interest because of their potential applications in drug delivery. In particular, the ability of peptides and amino acids to spontaneously self-assemble into three-dimensional fibrous network has been exploited