Merck
95902
Sigma-Aldrich
5-(Z-Amino)-1-pentanol
≥98.0%
Sinónimos:
Benzyl N-(5-hydroxypentyl)carbamate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2O2CNH(CH2)5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
237.29
Beilstein:
4353228
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
cadena SMILES
OCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c15-10-6-2-5-9-14-13(16)17-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-11H2,(H,14,16)
Clave InChI
TYIYHFWLYLHCHY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)