Merck
95732
Sigma-Aldrich
Z-Dap(Boc)-OH
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
Nα-Z-Nβ-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid, Z-3-(Boc-amino)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
338.36
Beilstein:
3629152
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥99.0% (TLC)
formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −12.0±1°, c = 1% in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H22N2O6/c1-16(2,3)24-14(21)17-9-12(13(19)20)18-15(22)23-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,20)/t12-/m0/s1
Clave InChI
WJKGPJRAGHSOLM-LBPRGKRZSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable