Merck
94647
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-hydroxypiperidine
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
1-Boc-3-piperidinol, tert-Butyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
201.26
Beilstein:
4180859
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
remark: may darken during storage without loss in purity
Análisis
≥98.0% (TLC)
formulario
crystals
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable